SRP6256
VEGF-C human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Flt4-L, VRP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
0.15-0.7 μg/mL
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15 kDa
observed mol wt 18-23 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Thr 103 is the predicted N-terminus .)
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... VEGF-C(7424)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)