SRP6253
EGF human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
EGF, HOMG4, URG, epidermal growth factor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥97% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 6.3 kDa
observed mol wt 6.3 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced.)
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... EGF(1950)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3