Kluczowe dokumenty
SRP6161
Sigma-Aldrich
FGF-7 human
recombinant, expressed in human cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Fibroblast growth factor 7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, KGF, Keratinocyte growth factor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in human cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
(17 and 30 kDa, monomer, glycosylated)
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... FGF7(2252)
Opis ogólny
Czynnik wzrostu fibroblastów-7 (FGF-7) jest członkiem rodziny czynników wzrostu fibroblastów. Członkowie rodziny FGF posiadają szeroką aktywność mitogenną i przeżywalność komórek. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 15q21.1.
Działania biochem./fizjol.
Członkowie rodziny czynników wzrostu fibroblastów (FGF) biorą udział w wielu procesach biologicznych, w tym w rozwoju embrionalnym, wzroście komórek, morfogenezie, naprawie tkanek, wzroście guza i inwazji. FGF7 jest silnym czynnikiem wzrostu specyficznym dla komórek nabłonkowych, którego aktywność mitogenna jest wykazywana głównie w keratynocytach, ale nie w fibroblastach i komórkach śródbłonka. Białko to wiąże się i aktywuje receptory czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR). Badania mysich i szczurzych homologów tego genu wskazują na rolę w morfogenezie nabłonka, ponownej epitelializacji ran, rozwoju włosów i wczesnej organogenezie płuc.
Postać fizyczna
Liofilizowany z roztworu PBS.
Uwaga dotycząca przygotowania
Centrifuge the vial prior to opening.
Rekonstytucja
Odtworzyć w sterylnym PBS zawierającym 0,1% rekombinowanej albuminy surowicy ludzkiej wolnej od endotoksyny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao-Jing Zhu et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004687-e1004687 (2014-10-21)
Epidermal stratification of the mammalian skin requires proliferative basal progenitors to generate intermediate cells that separate from the basal layer and are replaced by post-mitotic cells. Although Wnt signaling has been implicated in this developmental process, the mechanism underlying Wnt-mediated
Krijn K Dijkstra et al.
Cell, 174(6), 1586-1598 (2018-08-14)
Cancer immunotherapies have shown substantial clinical activity for a subset of patients with epithelial cancers. Still, technological platforms to study cancer T-cell interactions for individual patients and understand determinants of responsiveness are presently lacking. Here, we establish and validate a
The Fibroblast Growth Factor signaling pathway.
Ornitz DM and Itoh N
Wiley Interdisciplinary Reviews. Systems Biology and Medicine, 4(3), 215-266 (2015)
A family-based association study after genome-wide linkage analysis identified two genetic loci for renal function in a Mongolian population.
Park H
Kidney International, 83(2), 285-292 (2013)
Laxmi Yeruva et al.
mBio, 5(3), e01241-e01214 (2014-06-26)
It is not currently possible to predict the probability of whether a woman with a chlamydial genital infection will develop pelvic inflammatory disease (PID). To determine if specific biomarkers may be associated with distinct chlamydial pathotypes, we utilized two Chlamydia