Kluczowe dokumenty
SRP6103
Sigma-Aldrich
MDH1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
MDH-s, MDHA, MOR2, Malate dehydrogenase cytoplasmic
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
37.4 kDa (342 aa, 1-334 aa + CT His Tag)
opakowanie
pkg of 100 μg
metody
activity assay: suitable
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... MDH1(4190)
Opis ogólny
MDH1 (dehydrogenaza jabłczanowa 1) jest białkiem cytoplazmatycznym należącym do rodziny białek dehydrogenaz 2-hydroksykwasowych. Eukarionty zawierają dwie formy białek MDH w zależności od ich lokalizacji subkomórkowej, MDH1 i MDH2. MDH2 występuje w macierzy mitochondrialnej, a MDH1 w cytoplazmie. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2 i składa się z dziewięciu eksonów i ośmiu intronów.
Zastosowanie
MDH1 (dehydrogenaza jabłczanowa 1) ludzka została wykorzystana do pomiaru aktywności enzymu MDH1.
Działania biochem./fizjol.
MDH1 (dehydrogenaza jabłczanowa 1) jest odpowiedzialna za odwracalną konwersję jabłczanu do szczawiooctanu w cytoplazmie. Bierze udział w metabolizmie, gdzie transportuje ekwiwalenty NADH i metabolity przez błonę mitochondrialną oraz reguluje wielkość puli cyklu TCA (kwasu trójkarboksylowego). MDH1 bierze udział w transporcie jabłczanu/asparaginianu, który jest zaangażowany w utrzymanie równowagi azotu, szczawiooctanu i pośredniego α-ketoglutaranu między cytozolem a macierzą mitochondrialną. Uważa się, że funkcjonuje jako ważny punkt kontrolny dla równowagi energetycznej między mitochondriami i cytoplazmą. MDH1 działa jako regulator apoptozy zależnej od p53 w odpowiedzi na niedobór glukozy, wskazując, że synergizm między metabolizmem energetycznym a transaktywacją p53 jest związany ze stanem metabolicznym komórki, a tym samym determinacją śmierci komórki.
Postać fizyczna
1 mg/ml roztwór w 20 mM Tris-HCl (pH 8,0) zawierający 10% glicerolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Centrifuge the vial prior to opening.
Inne uwagi
MSEPIRVLVT GAAGQIAYSL LYSIGNGSVF GKDQPIILVL LDITPMMGVL DGVLMELQDC ALPLLKDVIA TDKEDVAFKD LDVAILVGSM PRREGMERKD LLKANVKIFK SQGAALDKYA KKSVKVIVVG NPANTNCLTA SKSAPSIPKE NFSCLTRLDH NRAKAQIALK LGVTANDVKN VIIWGNHSST QYPDVNHAKV KLQGKEVGVY EALKDDSWLK GEFVTTVQQR GAAVIKARKL SSAMSAAKAI CDHVRDIWFG TPEGEFVSMG VISDGNSYGV PDDLLYSFPV VIKNKTWKFV EGLPINDFSR EKMDLTAKEL TEEKESAFEF LSSALEHHH HH
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A nucleocytoplasmic malate dehydrogenase regulates p53 transcriptional activity in response to metabolic stress.
Lee SM et al
Cell Death and Differentiation, 16(5), 738-748 (2009)
Ultra high throughput sequencing excludes MDH1 as candidate gene for RP28-linked retinitis pigmentosa.
Rio Frio T et al
Molecular Vision, 15, 2627-2633 (2009)
Edouard Mullarky et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(7), 1778-1783 (2016-02-03)
Cancer cells reprogram their metabolism to promote growth and proliferation. The genetic evidence pointing to the importance of the amino acid serine in tumorigenesis is striking. The gene encoding the enzyme 3-phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH), which catalyzes the first committed step
Eun Young Kim et al.
Journal of lipid research, 53(9), 1864-1876 (2012-06-14)
Acetylation is one of the most crucial post-translational modifications that affect protein function. Protein lysine acetylation is catalyzed by acetyltransferases, and acetyl-CoA functions as the source of the acetyl group. Additionally, acetyl-CoA plays critical roles in maintaining the balance between