Kluczowe dokumenty
SRP6100
Sigma-Aldrich
GSTM2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
GST4, GSTM, GSTM2-2, GTHMUS, Glutathione S-transferase Mu 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
siła działania
<25 units/mg
masa cząsteczkowa
27.9 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... GSTM2(2946)
Opis ogólny
S-transferaza glutationowa Mu 2 (GSTM2) należy do rodziny białek S-transferazy glutationowej (GST). Istnieje 8 rodzin białek GST: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta, z których każda składa się z białek pełniących różne funkcje w komórce. Klasa enzymów mu funkcjonuje w detoksykacji związków elektrofilowych, w tym czynników rakotwórczych, leków terapeutycznych, toksyn środowiskowych i produktów stresu oksydacyjnego, poprzez koniugację z glutationem. Geny kodujące enzymy klasy mu są uporządkowane w klastrze genów na chromosomie 1p13.3 i są wysoce polimorficzne. Te warianty genetyczne mogą zmieniać indywidualną podatność na czynniki rakotwórcze i toksyny, a także wpływać na toksyczność i skuteczność kilku leków.
Postać fizyczna
0,5 mg/ml roztworu w 20 mM Tris HCl (pH 8,0) zawierającego 10% glicerolu, 0,1 M NaCl i 1 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Centrifuge the vial prior to opening.
Inne uwagi
MGSSHHHH SSGLVPRGSH MPMTLGYWNI RGLAHSIRLL LEYTDSSYEE KKYTMGDAPD YDRSQWLNEK FKLGLDFPNL PYLIDGTHKI TQSNAILRYI ARKHNLCGES EKEQIREDIL ENQFMDSRMQ LAKLCYDPDF EKLKPEYLQA LPEMLKLYSQ FLGKQPWFLG DKITFVDFIA YDVLERNQVF EPSCLDAFPN LKDFISRFEG LEKISAYMKS SRFLPRPVFT KMAVWGNK
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah Diab et al.
Future medicinal chemistry, 8(3), 271-285 (2016-02-26)
The discovery of small molecules that selectively inhibit Mnks is considered of paramount importance towards deciphering the exact role of these proteins in carcinogenesis and to further validate them as anti-cancer drug targets. However, the dearth of structural information of
Ziyi Yin et al.
Autophagy, 16(5), 900-916 (2019-07-18)
Cells are faced with various stresses during their growth and development, and autophagy is a degradative process in which cells can break down their own components to recycle macromolecules and provide energy under these stresses. For pathogenic fungi that utilize