SRP6061
VEGFR2 human
recombinant, expressed in insect cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Fetal liver kinase 1, Kinase insert domain receptor, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in insect cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
116
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... VEGFR2(3791)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)