Merck
SRP5242
Sigma-Aldrich
ERK5, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
BMK1, ERK4, MAPK7, PRKM7
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
9.4-12.7 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~132 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... MAPK7(5598)
Postać fizyczna
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification and validation of dysregulated MAPK7 (ERK5) as a novel oncogenic target in squamous cell lung and esophageal carcinoma
Paul R. Gavine
BMC Cancer (2015)
MAPK7 gene controls proliferation, migration and cell invasion in osteosarcoma.
Tesser-Gamba F
Molecular Carcinogenesis (2016)
C1q-TNF-related protein-9 promotes cardiac hypertrophy and failure
Mahesh Appari
Circulation Research (2016)
ERK5 Mediated Signalling in Diabetic Retinopathy
Yuexiu Wu
Medical Hypotheses (2015)
Erk5 null mice display multiple extraembryonic vascular and embryonic cardiovascular defects
Christopher
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2002)