Merck
SRP5209
Sigma-Aldrich
BMPR2 (174-end), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
BMPR-II, BMPR3, BMR2, BRK-3, FLJ41585, FLJ76945, PPH1, T-ALK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
11.9-16.1 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~115 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... BMPR2(659)
Opis ogólny
BMPR2 is a member of the bone morphogenetic protein (BMP) receptor family of transmembrane serine/threonine kinases. The ligands of this receptor are BMPs that are involved in endochondral bone formation and embryogenesis. The loss of interaction and lack of phosphorylation of TCTEL1 by BMPR2 may contribute to the pathogenesis of primary pulmonary hypertension (PPH) and BMPR2 also plays an essential role in human T-cell differentiation.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rajiv D Machado et al.
Human molecular genetics, 12(24), 3277-3286 (2003-10-30)
Diverse heterozygous mutations of bone morphogenetic receptor type II (BMPR-II) underlie the inherited form of the vascular disorder primary pulmonary hypertension (PPH). As yet, the molecular detail of how such defects contribute to the pathogenesis of PPH remains unclear. BMPR-II
Teresa Cejalvo et al.
Immunology, 121(1), 94-104 (2007-04-12)
T-cell differentiation is driven by a complex network of signals mainly derived from the thymic epithelium. In this study we demonstrate in the human thymus that cortical epithelial cells produce bone morphogenetic protein 2 (BMP2) and BMP4 and that both