Merck
SRP5162
Sigma-Aldrich
4EBP1, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
BP-1, EIF4EBP1, MGC4316, PHAS-I
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~18 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... EIF4EBP1(1978)
Opis ogólny
Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4E wiążący białko 1 (E1F4EBP1) jest częścią rodziny białek represora translacji. Kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 8p11-p12.
Działania biochem./fizjol.
Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4E wiążący białko 1 (E1F4EBP1) jest zaangażowany w syntezę białek, wzrost i przeżycie komórek. W postaci niefosforylowanej hamuje inicjację translacji czapeczkowanych mRNA, podczas gdy w postaci fosforylowanej zwiększa inicjację translacji. Fosforylacja E1F4EBP1 uwalnia go od eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 4E (eIF4E), co skutkuje translacją zależną od czapeczki. Białko to jest również zaangażowane w proces nowotworzenia, a gen ten ulega nadekspresji w różnych nowotworach. Jest również substratem dla mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1). W stanie niefosforylowanym E1F4EBP1 oddziałuje z p21 (inhibitorem kinazy zależnej od cyklin) i zwiększa destabilizację p21.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multiple interacting oncogenes on the 8p11-p12 amplicon in human breast cancer.
Yang ZQ
Cancer Research (2006)
4E-BP1, a multifactor regulated multifunctional protein.
Qin X
Cell Cycle (2016)
Stabilization of p21 by mTORC1/4E-BP1 predicts clinical outcome of head and neck cancers.
Llanos S
Nature Communications (2016)
K Tsukiyama-Kohara et al.
Genomics, 38(3), 353-363 (1996-12-15)
Two related eukaryotic initiation factor-4E binding proteins (4E-BP1 and 4E-BP2) were recently characterized for their capacity to bind specifically to eIF4E and inhibit its function. Here, we determined the cDNA sequence, tissue distribution, genomic structure, and chromosome localization of murine
A Pause et al.
Nature, 371(6500), 762-767 (1994-10-27)
The cloning is described of two related human complementary DNAs encoding polypeptides that interact specifically with the translation initiation factor eIF-4E, which binds to the messenger RNA 5'-cap structure. Interaction of these proteins with eIF-4E inhibits translation but treatment of