Merck
SRP5038
Sigma-Aldrich
HGK (1-328), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
FLH21957, FLJ10410, FLJ20373, FLJ90111, KIAA0687, MAP4K4, NIK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
46-62 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~64 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... MAP4K4(9448)
Opis ogólny
Hepatocyte progenitor kinase-like/germinal center kinase-like kinase (HGK) i lub mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4(MAP4K4) jest członkiem rodziny kinaz białkowych seryny/treoniny. Wykazano, że HGK specyficznie aktywuje MAPK8/JNK. Aktywacja MAPK8 przez HGK może być hamowana przez dominująco-ujemne mutanty MAP3K7 (kinaza białkowa aktywowana mitogenami 7)/TAK1 (transformujący czynnik wzrostu β-1), MAP2K4/MKK4 (kinaza białkowa aktywowana mitogenami 4) i MAP2K7/MKK7, co sugeruje, że kinaza ta działa poprzez kaskadę kinaz MAP3K7-MAP2K4-MAP2K7 i pośredniczy w sygnalizacji TNF-α. Sygnalizacja zależna od HGK hamuje ekspresję genów reagujących na receptor γ aktywowany proliferatorami peroksysomów (PPARγ), adipogenezę i transport glukozy stymulowany insuliną. Gen MAP4K4 jest mapowany na ludzki chromosom 2q11.2.
Działania biochem./fizjol.
Enzym kinazy białkowej aktywowanej mitogenami 4 (MAP4K4) uczestniczy w promowaniu i hamowaniu procesu zapalnego. Gen MAP4K4 jest regulowany w górę w gruczolakoraku. Map4k4 u myszy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naczyń limfatycznych. Na podstawie modeli nokautu Map4k4 specyficznych dla śródbłonka stwierdzono, że miażdżyca i rekrutacja limfocytów mogą być indukowane przez Map4k4. Wiadomo, że MAP4K4 powoduje insulinooporność, która jest związana z patogenezą cukrzycy typu 2. Pośredniczy w martwicy komórek β indukowanej przez czynnik martwicy nowotworów α.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MAP 4K4 is a novel MAPK/ERK pathway regulator required for lung adenocarcinoma maintenance.
Gao X, et al.
Molecular Oncology, 11(6), 628-639 (2017)
Association of common genetic variants in mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4 with type 2 diabetes mellitus in a Chinese Han population.
Li T T, et al.
Chinese Medical Journal (English Edition), 129(10), 1179-1179 (2016)
A novel human STE20-related protein kinase, HGK, that specifically activates the c-Jun N-terminal kinase signaling pathway.
Yao Z, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274(4), 2118-2125 (1999)
Endothelial MAP4K4 is critical for lymphatic vascular development and function.
Flach R J R, et al.
Molecular and Cellular Biology (2016)
Xiaoqing Tang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(7), 2087-2092 (2006-02-08)
The insulin-regulated glucose transporter GLUT4 is a key modulator of whole body glucose homeostasis, and its selective loss in adipose tissue or skeletal muscle causes insulin resistance and diabetes. Here we report an RNA interference-based screen of protein kinases expressed