Kluczowe dokumenty
SRP5013
CK1 α 1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CK1, CK1A1, CSNK1A1, HLCDGP1, PRO2975
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
102-138 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~62 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CSNK1A1(1452)
Opis ogólny
Zastosowanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
proteolysis