Kluczowe dokumenty
SRP5010
CDK2/CyclinA1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
p33(CDK2)
About This Item
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
70-95 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~58 kDa (CDK1)
~81 kDa (CyclinA1)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CCNA1(8900) , CDK2(1017)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)