Kluczowe dokumenty
SRP4972
Sigma-Aldrich
GHBP human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
GH receptor, GHBP, GHR, Somatotropin receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~28.1 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GHR(2690)
Opis ogólny
GHBP jest transmembranowym receptorem dla hormonu wzrostu. Wiązanie hormonu wzrostu z receptorem prowadzi do dimeryzacji receptora i aktywacji wewnątrz- i międzykomórkowego szlaku transdukcji sygnału prowadzącego do wzrostu. Powszechny alternatywny allel tego genu, zwany GHRd3, nie zawiera eksonu trzeciego i został dobrze scharakteryzowany. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Larona, znanym również jako zespół niewrażliwości na hormon wzrostu (GHIS), zaburzeniem charakteryzującym się niskim wzrostem. Ludzki rekombinowany GHBP wyrażony z E. coli jest pojedynczym, nieglikozylowanym łańcuchem polipeptydowym zawierającym 237 aminokwasów i mającym masę cząsteczkową 28,1 kDa. GHBP jest oczyszczany za pomocą zastrzeżonych technik chromatograficznych.
Gen kodujący receptor hormonu wzrostu (GHR lub GHBP) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 5p13.1-p12, z dziewięcioma eksonami. Posiada domenę cytoplazmatyczną i zewnątrzkomórkową do wiązania białek.
Postać fizyczna
GHBP was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045 mM NaHCO3.
Rekonstytucja
Rozpuścić w sterylnym dH2Ow stężeniu nie mniejszym niż 100 μg/ml. Roztwór ten można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New molecular mechanisms of GH resistance
European Journal of Endocrinology, 151(1) (2004)
Growth hormone receptor (GHR) gene polymorphism and Prader--Willi syndrome.
Butler M G, et al.
American Journal of Medical Genetics, 161(7), 1647-1653 (2013)
De-Gang Song et al.
Oncotarget, 6(25), 21533-21546 (2015-06-24)
Chimeric antigen receptors (CARs) can redirect T cells against antigen-expressing tumors in an HLA-independent manner. To date, various CARs have been constructed using mouse single chain antibody variable fragments (scFvs) of high affinity that are immunogenic in humans and have
Eric L Carter et al.
The Journal of biological chemistry, 291(5), 2196-2222 (2015-12-17)
Rev-erbα and Rev-erbβ are heme-binding nuclear receptors (NR) that repress the transcription of genes involved in regulating metabolism, inflammation, and the circadian clock. Previous gene expression and co-immunoprecipitation studies led to a model in which heme binding to Rev-erbα recruits