Key Documents
SRP4850
Sigma-Aldrich
Heat Shock Protein 22 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
α-crystallin C chain, E2IG1, HMN2A, HSP22, HSPB8 H11 HMN2 CMT2L DHMN2, Heat shock protein β-8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
~22 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HSPB8(26353)
Opis ogólny
Recombinant Human Heat Shock Protein is produced in E. coli and purified by proprietary chromatographic techniques.
Postać fizyczna
Lyophilized powder.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in H20 to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. The solution can then be diluted to other aqueous buffers.