Kluczowe dokumenty
SRP4760
Sigma-Aldrich
ApoE2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Apolipoprotein E2
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~34 kDa
opakowanie
pkg of 500 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ApoE(348)
Opis ogólny
Apolipoproteina E (ApoE) należy do grupy białek, które wiążą się odwracalnie z lipoproteinami. Znaczne ilości ApoE są wytwarzane w wątrobie i mózgu oraz w pewnym stopniu w prawie każdym narządzie. ApoE jest ważnym składnikiem wszystkich lipoprotein osocza. ApoE występuje w trzech głównych izoformach: E2, E3 i E4, które różnią się od siebie pojedynczą substytucją aminokwasową. W porównaniu z E3 i E4, E2 wykazuje najniższe powinowactwo wiązania receptora. Nosiciele allelu E2 mają znacznie niższy poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości i cholesterolu lipoprotein o innej gęstości, a także podwyższony poziom ApoE. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19q13.32. Rekombinowane ludzkie ApoE2 jest białkiem o masie 34,3 kDa zawierającym 300 reszt aminokwasowych.
Działania biochem./fizjol.
Oprócz ułatwiania rozpuszczania lipidów, apolipoproteiny pomagają utrzymać integralność strukturalną lipoprotein, służą jako ligandy dla receptorów lipoproteinowych i regulują aktywność enzymów zaangażowanych w metabolizm lipidów. Apolipoproteina E (ApoE) odgrywa ważną rolę w metabolizmie lipidów. Jej interakcja ze specyficznym receptorem ApoE umożliwia wychwyt resztek chylomikronów przez komórki wątroby, co jest niezbędnym krokiem podczas normalnego metabolizmu lipidów. Wiąże się również z receptorem LDL (Apo B/E). Wady ApoE są przyczyną hiperlipoproteinemii typu III.
Postać fizyczna
Sterile filtered and Lyophilized without additives.
Uwaga dotycząca przygotowania
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Rekonstytucja
Reconstitute in dH2O to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. The solution can then be diluted into other aqueous buffers and store at 4°C for 1 week or –20°C for future use.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genome-wide association study identifies a single major locus contributing to survival into old age; the APOE locus revisited.
Deelen J
Aging Cell, 10(4), 686-698 (2011)
Apolipoprotein E isoforms and lipoprotein metabolism.
Phillips MC
IUBMB Life, 66(9), 616-623 (2014)
Apolipoprotein E-low density lipoprotein receptor binding: study of protein-protein interaction in rationally selected docked complexes.
Prevost M and Raussens V
Proteins: Structure, Function, and Genetics, 55(4), 874-884 (2004)
Molecular mechanism of apolipoprotein E binding to lipoprotein particles.
Nguyen D
Biochemistry, 48(13), 3025-3032 (2009)
Pathogenesis of type III hyperlipoproteinemia (dysbetalipoproteinemia). Questions, quandaries, and paradoxes.
Mahley RW
Journal of Lipid Research, 40(11), 1933-1949 (1999)