SRP4594
IFN-alpha 2a human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
B cell interferon, IFN-α 2A, IFNA2, Interferon α-2a, Leukocyte interferon, Type I interferon
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
1x10^8 units/mg
masa cząsteczkowa
~19.4 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IFNA2(3440)
Opis ogólny
Zastosowanie
- as standard protein in reverse-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) and reducing and non-reducing sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) for characterizing recombinant consensus interferon (rh cIFN)
- as a supplement in Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium for studying interferon resistance in peripheral blood mononuclear cells (PBMC)
- to treat hepatocytes to test its effect on signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) mRNA levels and cytochrome P450 family 1 subfamily A member 2 (CYP1A2) expression
- to stimulate human monocyte derived macrophages (MDMs)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)