SRP3325
Uterglobin Peptide
≥98% (HPLC), human recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
Clara cell phospholipid-binding protein, Secretoglobin family 1A member 1, Urinary protein 1
About This Item
Polecane produkty
product name
UTERGLOBULIN human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
8.0 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SCGB1A1(7356)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3