Kluczowe dokumenty
SRP3284
Sigma-Aldrich
GASP-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
GDF-associated serum protein-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
55.0-66.0 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
stężenie
0.0025-0.0040 μg/mL
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
Białko surowicy związane z czynnikiem wzrostu i różnicowania-1 (GASP-1) ulega ekspresji głównie w jajnikach, jądrach i mózgu. Gen GASP-1 koduje białko o długości 571 aminokwasów, które zawiera 29-aminokwasową sekwencję sygnałową wydzielania i wiele możliwych do zidentyfikowania cech strukturalnych, w tym domenę WAP, domenę folistatyny/Kazala, domenę immunoglobulinową, dwie tandemowe domeny Kunitza i domenę netryny. Rekombinowany ludzki GASP-1 jest białkiem o 542 aminokwasach, które migruje przy pozornej masie cząsteczkowej około 55-66 kDa w analizie SDS-PAGE w warunkach nieredukujących.
Działania biochem./fizjol.
Białko surowicy związane z czynnikiem wzrostu i różnicowania-1 (GASP-1) jest wydzielanym białkiem hamującym wiązanie TGF-β, które zawiera wiele domen strukturalnych inhibitora proteazy. Może działać jako silny rozpuszczalny inhibitor miostatyny i GDF-11, ale nie aktywiny-A.
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Sodium Phosphate, pH 7.8.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór może być przechowywany w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Extracellular Regulation of Myostatin: A Molecular Rheostat for Muscle Mass
Se-Jin Lee
Immunology, Endocrine & Metabolic Agents in Medicinal Chemistry, 10, 183-194 (2011)
GASP/WFIKKN Proteins: Evolutionary Aspects of Their Functions
Olivier Monestier
PLoS ONE, 7(8), e43710-e43710 (2012)
Jennifer J Hill et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 17(6), 1144-1154 (2003-02-22)
Myostatin, a member of the TGFbeta superfamily, is a potent and specific negative regulator of skeletal muscle mass. In serum, myostatin circulates as part of a latent complex containing myostatin propeptide and/or follistatin-related gene (FLRG). Here, we report the identification