SRP3273
IFN-LAMBDA1 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
IL-29
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
0.2-0.5 ng/mL
masa cząsteczkowa
19.8 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL29(282618)
Opis ogólny
Wszystkie trzy IFN-lambda wykorzystują odrębny system receptorów składający się z podjednostki IFN-λR1 (zwanej również CRF2-12) i podjednostki IL-10R2 (zwanej również CRF2-14). Sygnalizacja przez ten system receptorów indukuje obronę przeciwwirusową podobną, ale odmienną od interferonów typu I.
Działania biochem./fizjol.
IFN λ-1,-2 i -3 (znane również odpowiednio jako IL-29, IL-28A i IL-28B) są daleko spokrewnione z rodziną IL-10 i interferonami. Rekombinowany ludzki IFN-λ1 jest białkiem o masie 19,8 kDa zawierającym 178 reszt aminokwasowych.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM fosforanu sodu, pH 7,5.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór może być przechowywany w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Expression of human immune interferon cDNA in E. coli and monkey cells.
Gray, P.W. et al.
Nature, 503-508 (1982)
Vivienne A Ezzat et al.
Diabetes, obesity & metabolism, 10(3), 198-211 (2008-02-14)
Patients with insulin resistance and type 2 diabetes have an excessive risk of cardiovascular disease (CVD); this increased risk is not fully explained by traditional risk factors such as hypertension and dyslipidaemias. There is now compelling evidence to suggest that