SRP3210
IL-33 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
NF-HEV
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
siła działania
≤10 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
17.5 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... IL33(77125)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Recombinant murine IL-33 is a 17.5kDa protein containing 158 amino acid residues.
Działania biochem./fizjol.
Recombinant murine IL-33 is a 17.5kDa protein containing 158 amino acid residues.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2