SRP3197
FGF-acidic from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
ECGF-beta, FGF-1, Fibroblast Growth Factor-acidic, HBGF-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
siła działania
≤0.5 ng/mL
masa cząsteczkowa
15.9 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
0.0344 EU/μg endotoxin, tested
kolor
off-white to yellow
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... FGF1(14164)
Opis ogólny
Recombinant murine FGF-acidic is a 15.9kDa protein consisting of 141 amino acid residues.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2