SRP3189
APRIL from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
CD256, TALL-2, ZTNF2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
21.9 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... TNFSF13(69583)
Opis ogólny
APRIL (ligand indukujący proliferację) został zidentyfikowany w 1998 roku poprzez eksplorację baz danych i jest członkiem rodziny TNF (czynnik martwicy nowotworów). Gen APRIL jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 17p13, zawiera sześć eksonów i jest alternatywnie transkrybowany do transkryptów mRNA o wielkości 1,8, 2,1 i 2,4 kb. Białko APRIL składa się z domeny cytozolowej o długości 28 aminokwasów i regionu transbłonowego. Zawiera również region egzoplazmatyczny, składający się z łodygi i domeny TNF. Wykazuje największe podobieństwo do białka BLyS (stymulatora limfocytów B), ~30% podobieństwa sekwencji w domenie TNF. Jest syntetyzowany jako białko transbłonowe typu II i jest przetwarzany proteolitycznie jako dojrzałe białko, które jest rozpuszczalnym i niekowalencyjnym trimerem. Rekombinowany mysi APRIL jest rozpuszczalnym białkiem o masie 21,9 kDa, składającym się ze 192 reszt aminokwasowych.
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)