SRP2080
BRCA1 human
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BRCAI, BRCC1, BROVCA1, IRIS, PNCA4, PSCP, RNF53
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in insect cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~209 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
350 μg/mL
kolor
clear
colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... BRCA1(672)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)