SRP2076
Pregnane X receptor (138-434), His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BXR, ONR1, PAR, PAR1, PAR2, PARq, PRR, PXR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥85% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~35 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
700 μg/mL
kolor
clear colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... NR1I2(8856)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)