SRP2052
p75-CTR (C-terminal region) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
DFS70, LEDGF, MGC74712, PAIP, PSIP2, p52, p75
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~24.4 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
600 μg/mL
kolor
clear colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PSIP1(11168)
Opis ogólny
p75 został po raz pierwszy zidentyfikowany podczas mikrosekwencjonowania białka, które ko-purifikowało się z pozytywnym kofaktorem 4 (PC4), ogólnym koaktywatorem transkrypcji. Jest to koaktywator transkrypcyjny o masie cząsteczkowej 75 kDa. Białko to jest również znane jako LEDGF (czynnik wzrostu pochodzący z nabłonka soczewki) i należy do rodziny czynników wzrostu pochodzących z wątroby (HDGF). p75 ulega konstytutywnej ekspresji w jądrze. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 9p22.3 i składa się z 15 eksonów i 14 intronów. Jest transkrybowany na dwa warianty splicingu - p52 i p75, z których oba zawierają 325 reszt na swoich N-końcach. Różnią się one C-końcem, gdzie p75 zawiera 205 reszt w C-końcu. Jego C-końcowa część zawiera również 83-resztkową domenę wiążącą IN (IBD) od reszt 340-417, która jest niezbędna dla wirusologicznych i komórkowych właściwości p75.
Działania biochem./fizjol.
Białka p75 i p52 ściśle wiążą się z chromatyną i oddziałują z innymi białkami jądrowymi, z których wiele białek jest zakotwiczonych przez p75 we włóknie chromatyny. Dlatego też białka te są zaangażowane w regulację transkrypcji. Lentiwirusy wykorzystują zdolność tego białka do wiązania chromatyny w celu integracji z chromosomami gospodarza. p75 nie tylko zakotwicza integrazę HIV (ludzki wirus niedoboru odporności) w chromatynie i zapobiega jej degradacji, ale także promuje integrację HIV w całym genomie. Onkogeny wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) E6/E7 promują ekspresję p75 w komórkach gospodarza, co z kolei zapewnia ochronę HPV-dodatnim komórkom nowotworowym przed różnymi rodzajami stresu komórkowego, takimi jak uszkodzenie DNA.
Lens epithelium-derived growth factor (LEDGF, also known as p75) has been shown to enhance survival of lens epithelial cells (LECs) against stress. LEDGF is a transcriptional activator. It protects the cells by binding to cis-stress response ((A/T)GGGG(T/A)), and heat shock (HSE; nGAAn) elements in the stress genes and activating their transcription. Originally, it was isolated as a co-activator required for transcriptional activation in human cell-free systems containing RNA polymerase II and general initiation factors. LEDGF is expressed at all stages of development in a variety of organs and tissues. A second protein product, p52, can be produced from the same gene due to alternative splicing of pre-mRNA. in vitro, p52 was found to be more general and stronger transcriptional co-activator than LEDGF/p75. HIV-1 integrase (IN) forms a specific nuclear complex with p75 but not with p52, suggesting a role for p75′s C-terminal region in retroviral integration.
Postać fizyczna
Clear and colorless frozen liquid solution
Uwaga dotycząca przygotowania
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. While working, please keep sample on ice.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Oncogenic human papillomaviruses activate the tumor-associated lens epithelial-derived growth factor (LEDGF) gene.
Leitz J et al
PLoS Pathogens, 10(3), e1003957-e1003957 (2014)
D P Singh et al.
Biochemical and biophysical research communications, 283(4), 943-955 (2001-05-15)
We have investigated the mechanism by which LEDGF protects cells against environmental stress. Our earlier report showed that a low level of LEDGF was present in the nucleus of most cell types and significant elevation of LEDGF level was induced
Integrase, LEDGF/p75 and HIV replication.
Poeschla EM
Cellular and Molecular Life Sciences, 65(9), 1403-1424 (2008)
N Fatma et al.
The Journal of biological chemistry, 276(52), 48899-48907 (2001-10-26)
Antioxidant protein 2 (AOP2), a member of the newly defined family of thiol-specific antioxidant proteins, has been shown to remove H(2)O(2) and protect proteins and DNA from oxidative stress. Here we report that LEDGF is one of the regulatory factors
Virological and cellular roles of the transcriptional coactivator LEDGF/p75.
Llano M et al
Current Topics in Microbiological Immunology, 339, 125-146 (2009)