Key Documents
SRP0596
Sigma-Aldrich
PD-1, FC Fusion, PE-Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
75 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PDCD1(5133)
Opis ogólny
Human secreted programmed cell death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as, PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a 25-167, fused at the Cterminus to the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation. The protein was randomly labeled with RPE on accessible lysine residues.
Postać fizyczna
Aqueous solution
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1