SRP0584
Ludzki CD46-C, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
białko kofaktora błonowego
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
32.8 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CD46(4179)
Opis ogólny
Ludzki CD46-C, znany również jako białko kofaktora błonowego, GenBank Accession No. BC_030594, a.a. 35-285 i 301-328 z C-końcowym His-tagiem, wyrażany w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 35,2 kDa (prekursor), 32,8 kDa (dojrzały). Uwaga: to białko ulega ekspresji z 34-aminokwasową sekwencją sygnałową, która jest odcinana po wydzieleniu i jest silnie glikozylowana, co skutkuje białkiem o wyższym pozornym MW.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)