Kluczowe dokumenty
SRP0580
Sigma-Aldrich
Mysz IDO1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
3-dioksygenaza 1, IDO, IDO1, Indoleamina 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in E. coli
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
46 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
mouse ... IDO1(15930)
Opis ogólny
Mysz IDO1, znana również jako 2,3-dioksygenaza indoloaminowa 1, GenBank Accession No. NM_008324, a.a. 2-407(end) z N-końcowym tagiem His, wyrażana w obecności heminy w systemie ekspresji komórek E. coli. MW = 46 kDa.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)