Kluczowe dokumenty
SRP0565
Sigma-Aldrich
ICOS (CD278), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
AILIM, CD278, CVID1, Indukowalny kostymulator komórek T i antygen CD 278, indukowana aktywacją cząsteczka immunomediatora limfocytów
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
40.2 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... ICOS(29851)
Opis ogólny
Ludzki ICOS, białko fuzyjne Fc, znane również jako indukowany kostymulator komórek T i antygen CD 278, indukowana aktywacją cząsteczka immunomediatora limfocytów, AILIM, CD278 i CVID1. GenBank Accession No. NM_012092, a.a. 21-140 wyrażony w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 40,2 kDa. To białko ma wyższą MW przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)