Kluczowe dokumenty
SRP0525
Sigma-Aldrich
CD28, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Glikoproteina powierzchniowa specyficzna dla komórek T, TP44
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
41.4 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CD28(940)
Opis ogólny
Ludzkie wydzielane białko fuzyjne CD28-Fc, znane również jako TP44, GenBank Accession No. NM_006139, a.a 19-152, wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 41,4 kDa (monomer). To białko ma wyższą M.W. przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)