Kluczowe dokumenty
SRP0562
Sigma-Aldrich
CD27, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
T14, TNFRSF7, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
45.8 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CD27(939)
Opis ogólny
Human secreted CD27, Fc fusion protein, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 7, TNFRSF7, and T14, GenBank Accession No. NM_001242, a.a. 21-192 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 45.8 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Postać fizyczna
Aqueous solution
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1