Kluczowe dokumenty
SRP0459
Sigma-Aldrich
BRD4 (49-170) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥82% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥82% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
41.4 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... BRD4(23476)
Opis ogólny
BRD4 (bromodomain-containing protein 4) należy do rodziny BET (bromodomain and extra-terminal). Białko ma dwie bromodomeny (BD1 i BD2) połączone długim łącznikiem międzydomenowym.
Ludzka bromodomena zawierająca 4, znana również jako BRD4, HUNK1 lub MCAP (GenBank Accession No. NM_058243) aminokwasy 49-170 z N-końcowym tagiem GST, MW = 41,4 kDa, wyrażona w systemie ekspresji Escherichia coli.
Działania biochem./fizjol.
BRD4 (białko zawierające bromodomenę 4) działa jako czytnik znaczników epigenetycznych i bierze udział w przebudowie chromatyny i regulacji transkrypcji. Dlatego jest celem w onkologii, stanach zapalnych i chorobach sercowo-naczyniowych. Gen ten jest regulowany w górę w raku wątrobowokomórkowym i jest związany ze złym rokowaniem. BRD4 jest również związany z czerniakiem, rakiem wątrobowokomórkowym, szpiczakiem mnogim, chłoniakiem Burkitta, ostrą białaczką szpikową i rakiem piersi. BRD4 łączy cykl komórkowy i transkrypcję, działa jako rusztowanie dla czynników transkrypcyjnych i zakładek aktywnych genów podczas mitozy. Oddziałuje z acetylowanymi ogonami histonów 3 i 4 i pomaga w utrzymaniu architektury chromatyny. Reguluje również wydłużanie transkrypcji poprzez fosforylację polimerazy RNA II.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High level of BRD4 promotes non-small cell lung cancer progression.
Liao YF, et al.
Oncotarget, 7, 9491-9491 (2016)
BRD4 promotes tumor growth and epithelial-mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma.
Zhang P, et al.
International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 28, 36-36 (2015)
Segmental Isotope Labelling of an Individual Bromodomain of a Tandem Domain BRD4 Using Sortase A.
Williams FP, et al.
PLoS ONE, 11, e0154607-e0154607 (2016)
Philipp Voigt et al.
Genome biology, 12(11), 133-133 (2011-12-01)
The chromatin adapter BRD4 may be crucial for transmitting epigenetic information by acting as a histone acetylation-dependent gene bookmark and accelerating post-mitotic transcriptional reactivation.
R M Rodriguez et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 90(5), 587-595 (2011-11-29)
The bromodomain protein BRD4 is involved in cell proliferation and cell cycle progression, primarily through its role in acetylated chromatin-dependent regulation of transcription at targeted loci. Here, we show that BRD4 is frequently downregulated by aberrant promoter hypermethylation in human