SRP0444
A20 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥20% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
OTU domain-containing protein 7C, OTUD7C, TNFAIP3, tumor necrosis factor-? induced protein 3
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥20% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
90.5 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TNFAIP3(7128)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)