Kluczowe dokumenty
SRP0379
Sigma-Aldrich
EZH2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥49% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ENX1, KMT6, enhancer of zeste homolog 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥49% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
114 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... EZH2(2146)
Opis ogólny
Ludzki EZH2 (GenBank Accession No. NM_004456), aminokwasy 2-końcowe z N-końcowym tagiem His-GST, MW= 114 kDa, wyrażony w systemie ekspresji Baculovirus Sf9.
Postać fizyczna
Formuła w 40 mM Tris-HCl, pH 8,0, 110 mM NaCl, 2,2 mM KCl, 16 mM glutationu, 20% glicerolu i 3 mM DTT.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zheng Zhang et al.
Nucleic acids research, 45(16), 9348-9360 (2017-06-24)
In eukaryotic cells, the gene expression status is strictly controlled by epigenetic modifications on chromatin. The repressive status of chromatin largely contributes to HIV latency. Studies have shown that modification of histone H3K27 acts as a key molecular switch for
Rakotobe, D. et al.
Journal of Virology, 5, 32-32 (2008)
Sooryanarayana Varambally et al.
Science (New York, N.Y.), 322(5908), 1695-1699 (2008-11-15)
Enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is a mammalian histone methyltransferase that contributes to the epigenetic silencing of target genes and regulates the survival and metastasis of cancer cells. EZH2 is overexpressed in aggressive solid tumors by mechanisms that remain