Kluczowe dokumenty
SRP0306
Sigma-Aldrich
HDAC Substrate 2, fluorogenic
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
HDAC, histone deacetylase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
aqueous solution
opakowanie
pkg of 250 nmol
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC′s. It is a suitable substrate for many HDAC′s tested so far, except class 2a HDAC.
Zastosowanie
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors for drug discovery and HTS applications.
Postać fizyczna
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)