SRP0300
TGF-β1 Latent human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
LAP, TGFb1, TGFbeta1, latency-associated peptide, transforming growth factor beta-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
25 kDa
opakowanie
pkg of 5 μg
producent / nazwa handlowa
Invitrogen
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... LTBP1(4052)
Opis ogólny
LTBP1 (latent transforming growth factor β binding protein 1) należy do rodziny białek LTBP. Białko ma 18 powtórzeń podobnych do naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) i cztery powtórzenia podobne do LTBP. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2p22.3.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)