Key Documents
SRP0280
Sigma-Aldrich
UbcH13 (UBE2N) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
UBC13 homolog, UBE2N, UbcH13, Ubiquitin-conjugating enzyme E2N
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
17.6 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... UBE2N(7334)
Opis ogólny
UbcH13 (GenBank Accession No. NM_003348), amino acids 2-end, with N-terminal His-tag, MW = 17.6 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Postać fizyczna
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.