Kluczowe dokumenty
SRP0257
Sigma-Aldrich
PDE1A Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Calcium/calmodulin-dependent 3′,5′-cyclic nucleotide phosphodiesterase 1A, HDAM1, HSPDE1A, Phosphodiesterase 1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
aktywność właściwa
≥1237 units/μg
masa cząsteczkowa
88.3 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PDE1A(5136)
Opis ogólny
Ludzki PDE1A (GenBank Accession No. NM_005019), pełnej długości z N-końcowym znacznikiem GST, MW = 88,3 kDa, wyrażony w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem
Zastosowanie
Przydatny do badania kinetyki enzymów, badań przesiewowych inhibitorów i profilowania selektywności.
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3′, 5′-cAMP to 5′ AMP per min at 37°C
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 20% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)