Kluczowe dokumenty
SRP0222
Sigma-Aldrich
PTPmu Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PTPRL1, PTPRM, Protein tyrosine phosphatase mu, R-PTP-MU, hR-PTPu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
56.2 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PTPRM(5797)
Opis ogólny
Białkowa fosfataza tyrozynowa. Domena katalityczna (aminokwasy 839-1100), (numer akcesyjny banku genów BC051651) z N-końcowym znacznikiem GST, MW = 56,2 kDa, wyrażona w systemie ekspresji E. coli.
Zastosowanie
Przydatny do badania kinetyki enzymów, regulacji i defosforylacji docelowych substratów.
Definicja jednostki
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 75 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 50% glicerolu, 2 mM EDTA, 1 mM DTT i 10 mM glutationu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)