Kluczowe dokumenty
SRP0203
Sigma-Aldrich
Peroxiredoxin II Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PRDX2, PRP, Reduktaza nadtlenkowa 1 zależna od tioredoksyny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
aktywność właściwa
≥149 pmol/min-μg
masa cząsteczkowa
22.7 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
metody
cell based assay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRDX2(7001)
Opis ogólny
Obszar badań: SYGNALIZACJA KOMÓRKOWA
Peroksiredoksyna 2 (PRDX2) jest typową peroksiredoksyną, z 2-cysteiną (Cys), katalityczną Cys51 i rozdzielającą cysteiną Cys172. Peroksiredoksyny są enzymami redukującymi nadtlenki, a podrodzina 2-Cys Prx zawiera czterech członków u ssaków, w tym PRDX1-4. PRDX2 jest dominującą peroksydazą obecną w erytrocytach ssaków, a jej azotowana forma jest obecna w mózgach pacjentów z wczesną chorobą Alzheimera.
Zastosowanie
Ludzka peroksydoksyna II Active została użyta jako dodatek do pożywki IVM( dojrzewaniein vitro ) do IVM bydlęcych oocytów pęcherzykowych.
Działania biochem./fizjol.
Peroksiredoksyna-2 jest wszechobecnym, aktywnym redoks enzymem wewnątrzkomórkowym, który działa jako zależny od redoks mediator stanu zapalnego, wyzwalając makrofagi do produkcji i uwalniania TNF-α (czynnika martwicy nowotworów). Może być zaangażowany w aktywność peroksydazy i odporność na nadmierne utlenianie. Jego poziom jest podwyższony w kilku ludzkich komórkach i tkankach nowotworowych, w tym w raku jelita grubego (CRC) i wpływa na różne procesy komórkowe obejmujące przeżycie komórek, proliferację i apoptozę. Prdx2 odgrywa istotną rolę w regulacji apoptozy indukowanej utlenianiem w komórkach CRC i może mieć potencjał jako cel terapeutyczny w CRC. Może również pełnić rolę potencjalnego biomarkera raka trzustki. Prx2 jest kluczowym regulatorem inwazji i przerzutów w czerniaku.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 50% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of peroxiredoxin II on the quality and mitochondrial activity of pre-implantation bovine embryos.
Fakruzzaman M et al
Animal Reproduction Science, 159, 172-183 (2015)
Weidong Lu et al.
Molecular and cellular biochemistry, 387(1-2), 261-270 (2013-11-16)
Peroxiredoxin 2 (Prdx2) is a member of the peroxiredoxin family, which is responsible for neutralizing reactive oxygen species. Prdx2 has been found to be elevated in several human cancer cells and tissues, including colorectal cancer (CRC), and it influences diverse
Doo Jae Lee et al.
Cancer research, 73(15), 4744-4757 (2013-06-12)
In melanoma, transition to the vertical growth phase is the critical step in conversion to a deadly malignant disease. Here, we offer the first evidence that an antioxidant enzyme has a key role in this transition. We found that the
Linkage of inflammation and oxidative stress via release of glutathionylated peroxiredoxin-2, which acts as a danger signal.
Salzano S, Checconi P, Hanschmann EM, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 111(33), 12157-12162 (2014)
Lía M Randall et al.
The Journal of biological chemistry, 289(22), 15536-15543 (2014-04-11)
Peroxiredoxins (Prx) are efficient thiol-dependent peroxidases and key players in the mechanism of H2O2-induced redox signaling. Any structural change that could affect their redox state, oligomeric structure, and/or interaction with other proteins could have a significant impact on the cascade
Produkty
Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.