Kluczowe dokumenty
SRP0202
Sigma-Aldrich
Peroxiredoxin I Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
NKEF-A, Natural killer cell-enhancing factor A, Proliferation-associated gene A (PAGA), TDPX2, Thioredoxin peroxidase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
23 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRDX1(5052)
Opis ogólny
Ludzka peroksydoksyna I (GenBank Accession No. NM_005614), pełnej długości, z N-końcowym znacznikiem HIS6, MW = 23 kDa, wyrażona w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Przydatny do badania funkcji biochemicznych.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 50% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.