Kluczowe dokumenty
SRP0103
Sigma-Aldrich
HDAC2 FLAG tag human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HD2, Histone deacetylase 2, Transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥50% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
60 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HDAC2(3066)
Opis ogólny
Human HDAC2, GenBank Accession No. Q92769, pełna długość z C-końcowym znacznikiem DDDK (FLAG), MW = 60 kDa, ekspresja w systemie ekspresji bakulowirusów.
Gen HDAC2 (deacetylaza histonów 2) jest mapowany na ludzki chromosom 6q21 i ulega wszechobecnej ekspresji.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Działania biochem./fizjol.
Wiadomo, że deacetylaza histonowa 2 (HDAC2) reguluje sygnalizację uszkodzeń DNA, utrzymuje stabilność genomu i zapobiega powstawaniu i progresji nowotworów. Hdac2 nie posiada domeny wiążącej DNA, tworzy wieloskładnikowe kompleksy represorowe do interakcji z czynnikami transkrypcyjnymi. Hdac2 pośredniczy również w proliferacji, różnicowaniu i apoptozie komórek. HDAC2 kontroluje odpowiedź na przewlekły stan zapalny w POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). Aktywuje szlak sygnałowy Wnt poprzez czynnik transkrypcyjny β-kateniny komórek T. Delecja HDAC2 wraz z HDAC1 prowadzi do niedokrwistości i małopłytkowości.
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme required to deacetylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 138 mM NaCl, 0,05% Tween-20 i 10% glicerolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Histone deacetylase 2 (HDAC2) regulates chromosome segregation and kinetochore function via H4K16 deacetylation during oocyte maturation in mouse.
Ma P and Schultz R M
PLoS Genetics, 9(3), e1003377-e1003377 (2013)
Epigenetic changes in diabetes.
Al-Haddad R, et al.
Neuroscience Letters, 625, 64-69 (2016)
Transcription and beyond: the role of mammalian class I lysine deacetylases.
Moser M A, et al.
Chromosoma, 123(1-2), 67-78 (2014)
CRISPR-mediated HDAC2 disruption identifies two distinct classes of target genes in human cells.
Somanath P, et al.
PLoS ONE, 12(10), e0185627-e0185627 (2017)
HDAC1 and HDAC2 integrate checkpoint kinase phosphorylation and cell fate through the phosphatase-2A subunit PR130.
Goder A, et al.
Nature Communications, 9(1), 764-764 (2018)
Produkty
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.