Kluczowe dokumenty
SRE0019
Apyrase from potatoes
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ATPase ≥200 units/mg protein
Synonim(y):
Apyrase from potatoes, Adenosine 5′-diphosphatase, Adenosine 5′-triphosphatase
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
typ
Grade VII
Formularz
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≥50 % of base activity ADPase
skład
Protein, 25-60%
rozpuszczalność
H2O: soluble 1.0 mg/mL
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
obecność zanieczyszczeń
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Reaction: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?