Kluczowe dokumenty
SML3967
Levonorgestrel
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-Ethyl-17-ethynyl-17β-hydroxy-4-gonen-3-one, 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, D(−)-Norgestrel, D-Norgestrel, LNG
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -28 to -36° (C= 1.0g/100 ml in CDCl3)
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4CC3)CC2)CC1)CC)C#C
Klucz InChI
WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
Działania biochem./fizjol.
Lewonorgestrel (D-Norgestrel) jest biodostępnym doustnie syntetycznym środkiem progestagennym, który odwracalnie wiąże się z receptorami progesteronu o wysokim powinowactwie w podwzgórzu, przysadce mózgowej i macicy. Lewonorgestrel hamuje uwalnianie hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH), hormonu luteinizującego (LH) i hormonu folikulotropowego (FSH). D(-)-Norgestrel zapobiega zapłodnieniu poprzez zmianę konsystencji śluzu szyjkowego i ingerencję w wyściółkę endometrium, czyniąc ją mniej podatną na implantację. Lewonorgestrel (LNG) może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z estrogenem podczas hormonalnej terapii zastępczej.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)