Merck
SML3922
Sigma-Aldrich
A-784168
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-[4-(trifluoromethylsulfonyl)phenyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxamide, 3′-(Trifluoromethyl)-N-{4-[(trifluoromethyl)thio]phenyl}-3,6-dihydro-2H-1,2′-bipyridine-4-carboxamide, A 784168, A784168
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15F6N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Działania biochem./fizjol.
Penetrujący mózg, aktywny doustnie, silny i selektywny antagonista przejściowego potencjału receptorowego kanału kationowego TRPV1 o skuteczności przeciwbólowej in vivo.
A-784168 jest penetrującym mózg, aktywnym doustnie, silnym i selektywnym antagonistą przejściowego potencjału receptorowego (TRP) kanału kationowego TRPV1 (IC50 = 25/14/33.7/35,1 nM przeciwko aktywacji TRPV1 przez 50 nM kapsaicynę / pH 5,5 / 3 µM NADA / 10 µM anandamid w ludzkich tranfektantach TRPV1) o niewielkiej aktywności lub powinowactwie do innych kanałów TRP i panelu 74 receptorów neuroprzekaźników. A-784168 zmniejsza ostry ból wywołany kapsaicyną (ED50 = 10 µmol/kg p.o. 1h przed wstrzyknięciem dooponowym kapsaicyny) i przewlekłą zapalną hiperalgezję termiczną wywołaną wstrzyknięciem łapy CFA (EC50 = 54 nmol) u szczurów in vivo.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)