Merck
SML3773
Sigma-Aldrich
PITCOIN1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-((4-Oxo-3-phenethyl-3,4-dihydropteridin-2-yl)thio)-N-(thiazol-2-yl)acetamide, 2-[[3,4-Dihydro-4-oxo-3-(2-phenylethyl)-2-pteridinyl]thio]-N-2-thiazolylacetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16N6O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.50
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
PITCOIN1 is a cell permeable, potent, and highly selective inhibitor of Phosphatidylinositol 3-kinase type 2α (PI3KC2α) catalytic activity. Also, PITCOIN1 is a moderate inhibitor of PI3KC2γ and PI3KC2β. PITCOIN1 inhibits PI3KC2α-mediated synthesis of PI(3,4)P2 and PI(3)P. It exhibits potent antithrombotic activity by counteracting platelet membrane remodeling.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3