Merck
SML3688
Sigma-Aldrich
Hypoxia probe 4
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
5-Methoxy-1,2-dimethyl-3-(((3-oxo-9-(O-tolyl)-3H-xanthen-6-yl)oxy)methyl)-1H-indole-4,7-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H25NO6
Masa cząsteczkowa:
519.54
Kod UNSPSC:
41116158
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
protect from light
kolor
, Faint yellow to yellow-brown
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CN1C(C(C=C2OC)=O)=C(C2=O)C(COC3=CC=C(C(C4=CC=CC=C4C)=C5C=C6)C(OC5=CC6=O)=C3)=C1C
InChI
1S/C32H25NO6/c1-17-7-5-6-8-21(17)29-22-11-9-19(34)13-26(22)39-27-14-20(10-12-23(27)29)38-16-24-18(2)33(3)31-25(35)15-28(37-4)32(36)30(24)31/h5-15H,16H2,1-4H3
Klucz InChI
MQKQLIOGOATWPT-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Sonda niedotlenienia 4 jest niefluorescencyjną sondą niedotlenienia opartą na zieleni tokijskiej, która ulega redukcji katalizowanej przez reduktazę cytochromu P450 (PH51), dając fluorescencyjny reporter zieleni tokijskiej (ex 480 nm, em 515 nm) w warunkach 0,5% O2 i niższych, umożliwiając obrazowanie poziomów niedotlenienia podobnych do tych wykrywanych przez EF5 bez użycia przeciwciał. W połączeniu z sondą hipoksji 2 opartą na resorufinie (ex 545 nm, em 582 nm), para sond umożliwia jednoczesne (dwukolorowe) obrazowanie różnych poziomów hipoksji w żywych komórkach.
Tokijska sonda niedotlenienia na bazie zieleni, która umożliwia fluorescencyjne obrazowanie poziomów niedotlenienia w żywych komórkach podobnych do tych wykrywanych przez EF5 bez użycia przeciwciał.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)