Kluczowe dokumenty
SML3615
Jolkinolide B
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(4aR,6aS,7aR,10aR,11aR,11bR,11cR)-1,2,3,4,4a,5,6,11a,11b,11c-Decahydro-4,4,8,11c-tetramethylbisoxireno[1,10a:3,4]phenanthro[3,2-b]furan-9(7aH)-one
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O1[C@@]32OC(=O)C(=C3[C@H]4O[C@]54[C@@H]([C@H]21)[C@]6([C@@H](C(CCC6)(C)C)CC5)C)C
InChI
1S/C20H26O4/c1-10-12-14-19(22-14)9-6-11-17(2,3)7-5-8-18(11,4)13(19)15-20(12,23-15)24-16(10)21/h11,13-15H,5-9H2,1-4H3/t11-,13+,14-,15-,18-,19+,20-/m1/s1
Klucz InChI
SOVOCMGDFRGRKF-MCDHERAVSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)