Merck
SML3555
Sigma-Aldrich
Pirmenol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CL-845, cis-(±)-α-[3-(2,6-Dimethyl-1-piperidinyl)propyl]-α-phenyl-2-pyridinemethanol, rel-α-​[3-​[(2R,​6S)​-​2,​6-Ddimethyl-​1-​piperidinyl]​propyl]​-​α-​phenyl-​2-​pyridinemethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
, White to v. dark grey
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=NC=CC=C2)CCCN3[C@@H](C)CCC[C@H]3C
InChI
1S/C22H30N2O/c1-18-10-8-11-19(2)24(18)17-9-15-22(25,20-12-4-3-5-13-20)21-14-6-7-16-23-21/h3-7,12-14,16,18-19,25H,8-11,15,17H2,1-2H3/t18-,19+,22?
Klucz InChI
APUDBKTWDCXQJA-QIDMFYOTSA-N
Działania biochem./fizjol.
Pirmenol jest środkiem przeciwarytmicznym klasy Ia, który wykazuje długi okres półtrwania i niską toksyczność. Pirmenol hamuje przedwczesne skurcze komorowe w badaniach na ludziach.
Środek przeciwarytmiczny klasy Ia
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)