Merck
SML3006
Sigma-Aldrich
ICCB-19 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-Cycloheptyl-2-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)thio]acetamide hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21N3OS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NC1CCCCCC1)CSC2=NCCN2.Cl
Działania biochem./fizjol.
ICCB-19 is a cell penetrant apoptosis inhibitor that activates autophagy leading to restoration of cellular homeostasis in cells with accumulated mutant tau, α-synuclein, or huntingtin. ICCB-19 potently and selectively inhibits TRADD. It binds to the N-terminal TRAF2-binding domain of TRADD (TRADD-N). Apparently ICCB-19 releases cIAP1/2 or TRAF2 from TRADD thus promoting the K63-linked ubiquitination of beclin 1.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3